Learn More
2-Ketoglutarsäure, TRC
Artikelnummer. 17973625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17973625 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK19120010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-50-7
Summenformel C5 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.1
Synonym alpha-Ketoglutaric Acid, Pentanedioic acid, 2-oxo- (9CI, ACI), 2-Oxopentanedioic acid (ACI), Glutaric acid, 2-oxo- (8CI), 2-Ketoglutaric acid, 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid, 2-Oxoglutaric acid, Aladdin K 105571, NSC 17391, α-keto-Glutaric acid, α-Ketoglutaric acid, α-Oxoglutaric acid, α-Oxopentanedioic acid
IUPAC-Name 2-Oxopentandioesäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ketoglutaric acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formelmasse 146.0215
Reinheit (%) >95%