Learn More
2Ketoglutarsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623373 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10623373 5 g Glasflasche 5 Gramm
10277500 50 g Glasflasche 50 Gramm
10095993 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623373 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271250050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5·2H2O | 226.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305-72-6
Summenformel C5H4Na2O5·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 226.1
MDL-Nummer MFCD00150702
InChI-Schlüssel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-Name Dinatrium;-2-oxopentandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 12% to 16%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaOOCCH2CH2C(O)COONa·2H2O
Menge 5 g
Beilstein 03, 1813
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 226.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granalien