Learn More
2-Isopropylthioxanthon (2-ITX), Mikromol™
Artikelnummer. 30049585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049585 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049585 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM2585.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Isopropylthioxanthon (2-ITX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylthioxantone ITX
CAS 5495-84-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Isopropylthioxantone ITX
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
InChI-Formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-Propan-2-ylthioxanthen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 254.35
Menge 250 mg
Formelmasse 254,0765 g/mol