Learn More
2-(Isopropylthio)ethanol, ≥ 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Isopropylthio)ethanol |
| Dichte | 0.979 |
| Siedepunkt | 191°C to 192°C |
| Flammpunkt | 94°C (201°F) |
| Strukturformel | (CH3)2CHS(CH2)2OH |
| Brechungsindex | 1.478 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1697233 |
| Formelmasse | 120.21 |
| Mehr anzeigen |