Learn More
2-Isopropylphenylisothiocyanat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103724
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10103724 25 g 25 Gramm
10496282 1 g 1 Gramm
10304542 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103724 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01626EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 36176-31-5
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.265
MDL-Nummer MFCD00022053
InChI-Schlüssel QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-2-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Strukturformel CH3CH(CH3)C6H4NCS
Menge 25 g
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 95%