Learn More
2-Isopropylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392896 1 g 1 Gramm
11302906 5 g 5 Gramm
11312906 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10618.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56309-56-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropylphenylisocyanat wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Alocohol, Aminen und Wasser lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56309-56-9
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00013850
InChI-Schlüssel MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
IUPAC-Name 1-isocyanat-2-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenyl isocyanate
Siedepunkt 66°C to 67°C (5 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3588928
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%