Learn More
2-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449892 250 g 250 Gramm
11319599 50 g 50 Gramm
11439892 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449892 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12027.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-69-7
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002224
InChI-Schlüssel CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC-Name 2-Propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenol
Dichte 1.010
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 250 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1363322
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 98%