Learn More
2-Isopropylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432138 25 g 25 Gramm
11422138 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15153.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170.255 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2027-17-0
Summenformel C13H14
Molekulargewicht (g/mol) 170.255
MDL-Nummer MFCD00014322
InChI-Schlüssel TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
IUPAC-Name 2-Propan-2-ylnaphthalin
SMILES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylnaphthalene
Schmelzpunkt 14°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 268°C
Flammpunkt 122°C (252°F)
Brechungsindex 1.587
Menge 25 g
Formelmasse 170.26
Reinheit (%) 96%