Learn More
2-Isopropylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Isopropylnaphthalene |
| Schmelzpunkt | 14°C |
| Dichte | 0.975 |
| Siedepunkt | 268°C |
| Flammpunkt | 122°C (252°F) |
| Brechungsindex | 1.587 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 170.26 |
| Reinheit (%) | 96% |