Learn More
2-Isopropylnaphthalin 10000 μg/ml in Hexadecan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324730 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324730 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010402HD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-isopropylnaphthalene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H14
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name 2-Propan-2-ylnaphthalin
Solvent or Matrix Hexadecan
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Menge 250 mL
Formelmasse 170,1096 g/mol