Learn More
2-Isopropylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304556 1 g 1 Gramm
11324556 250 mg 250 Milligramm
11314556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20110.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89787-12-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89787-12-2
Summenformel C9H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
MDL-Nummer MFCD03411937
InChI-Schlüssel KTZUVUWIBZMHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenyl boronic acid, 2-isopropylbenzeneboronic acid, 2-cumylboronic acid, 2-propan-2-ylphenyl boronic acid, o-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenboronic acid, 2-isopropylphenyboronic acid, 2-propan-2-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1-methylethyl phenyl
PubChem CID 2773477
IUPAC-Name (2-propan-2-ylphenyl)Boronsäure
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 85°C to 86°C
Menge 1 g
Beilstein 3090298
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 97%