Learn More
2-Isopropylanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440148 100 g 100 Gramm
15420148 5 g 5 Gramm
15430148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53383.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2944-47-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Isopropylanisole is the startind material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropylanisol ist das Ausgangsmaterial in der Synthese von (±)-Shonanyl-Methylether und (±)-ferruginyl-Methylether.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2944-47-0
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00798590
InChI-Schlüssel NNZRVXTXKISCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-2-methoxybenzene, 2-isopropylanisole, o-isopropylanisole, anisole, o-isopropyl, benzene, 1-methoxy-2-1-methylethyl, 2-o-methoxyphenyl propane, 1-methoxy-2-propan-2-yl benzene, isopropylanisol, isopropyl anisole, acmc-20ansj
PubChem CID 270623
IUPAC-Name 1-methoxy-2-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylanisole
Dichte 0.936
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 86°C (187°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%