Learn More
2-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467646 500 g 500 Gramm
11447646 25 g 25 Gramm
11457646 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14671.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropylanilin wird bei der Synthese eines farblosen aminkoordinierten Zinkkomplexes verwendet. Die Reaktionen von 1,1′-Bis(hydroxymethyl)ferrocen mit 2-Isopropylanilin in Gegenwart eines Katalysators [RuCl2(PPh3)3] wurden untersucht
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden. Lichtempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-28-7
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007720
InChI-Schlüssel YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylaniline
Dichte 0.966
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.5485
Menge 500 g
Beilstein 636283
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-(propan-2-yl)aniline
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%