Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropylamino-1-Phenylethanol
Artikelnummer. 11474770
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474770 250 mg 250 Milligramm
11484770 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474770 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H50793.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4164-21-0
Summenformel C11H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 179.26
MDL-Nummer MFCD01732724
InChI-Schlüssel YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
IUPAC-Name 1-phenyl-2-(propan-2-ylamino)ethanol
SMILES CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 179.26