Learn More
2-Isopropoxyphenol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10323722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10323722 5 g Glasflasche 5 Gramm
10185120 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10323722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4812-20-8
MDL-Nummer MFCD00002184
InChI-Schlüssel ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC-Name 2-Propan-2-Yloxyphenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxyphenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-rot bis gelb
Dichte 1.0300g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12O2
Strukturformel (CH3)2CHOC6H4OH
Brechungsindex 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid