Learn More
2-Isopropoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361877 5 g 5 Gramm
11371877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07360.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropoxyphenol ist ein Metabolit von Propoxur. Es wurde als Zielchemikalie bei der Entwicklung eines Verfahrens zur Messung der Phenolmetaboliten im Urin verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4812-20-8
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00002184
InChI-Schlüssel ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC-Name 2-Propan-2-Yloxyphenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxyphenol
Dichte 1.032
Siedepunkt 100°C to 102°C (11 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 5 g
Beilstein 1937063
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 97%