Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Artikelnummer. 30400011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400011 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400011 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82341010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 61676-62-8
Summenformel C9H19BO3
Menge 10 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop
InChI-Formel InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
SMILES CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 186.06
Formelmasse 186.1427