Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354016 25 g -
11334016 1 g 1 Gramm
11344016 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17278.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61676-62-8 | C9H19BO3 | 186.058 g/mol
Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Herstellung von Fluorenylborolan, Reagenz für die Borylierung von Arenen. Reagenz für die Borylierung von Arenen und für die Herstellung von Fluorenylborolan.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61676-62-8
Summenformel C9H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.058
MDL-Nummer MFCD00192241
InChI-Schlüssel MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dichte 0.912
Siedepunkt 73°C (15 mmHg)
Flammpunkt 42°C (107°F)
Brechungsindex 1.409
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1906370
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 98%