Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Herstellung von Fluorenylborolan, Reagenz für die Borylierung von Arenen. Reagenz für die Borylierung von Arenen und für die Herstellung von Fluorenylborolan.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Reagenz für die Herstellung von Fluorenylborolan, Reagenz für die Borylierung von Arenen. Reagenz für die Borylierung von Arenen und für die Herstellung von Fluorenylborolan.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
Dichte | 0.912 |
Siedepunkt | 73°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 42°C (107°F) |
Brechungsindex | 1.409 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1906370 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Afficher plus |