Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10437012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10437012 1 g Glasflasche 1 Gramm
10331614 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 61676-62-8
Summenformel C9H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.06
MDL-Nummer MFCD00192241
InChI-Schlüssel MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9120g/mL
Siedepunkt 73°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4080 to 1.41
Menge 1 g
Relative Dichte 0.912
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig