Learn More
2-Isocyanatobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066664
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10066664 5 g 5 Gramm
10548253 250 mg 250 Milligramm
10502632 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10066664 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB13667DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 42066-86-4
Summenformel C8H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.133
InChI-Schlüssel FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
IUPAC-Name 2-Isocyanatobenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isocyanatobenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel CNC6H4NCO
Menge 5 g
Synonym 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 95%