Learn More
2-Iodoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30408506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408506 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI72940050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoxybenzoic Acid
CAS 61717-82-6
Summenformel C7 H5 I O4
Menge 50 g
Synonym 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX
InChI-Formel InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 1-Hydroxy-1-oxo-1λ ^{5},2-Benziodoxol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 280.02
Formelmasse 279.9233