Learn More
2-Iodotoluol, TRC
Artikelnummer. 30392604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392604 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI72430010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-37-2
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.03
Synonym 1-Iodo-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-iodobenzene, 2-Methyliodobenzene, 2-Methylphenyl Iodide, 2-Tolyl Iodide, NSC 3774, o-Iodotoluene, o-Methyliodobenzene, o-Methylphenyl Iodide, o-Tolyl Iodide
IUPAC-Name 1-iod-2-methylbenzol
SMILES Cc1ccccc1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodotoluene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Formelmasse 217.9592