Learn More
2-Iodopropan (mit Kupfer stabilisiert), TRC
Artikelnummer. 30004146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004146 50 g 50 Gramm
30004284 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71879550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-30-9
Summenformel C3 H7 I
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
Synonym Propane, 2-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 2-Iodopropane (ACI), 1-Methylethyl iodide, 2-Propyl iodide, Isopropyl iodide, sec-Propyl iodide
IUPAC-Name 2-Iodpropan
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopropane
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Formelmasse 169.9592