Learn More
2-Iodphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30398893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398893 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71753025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Summenformel C8H7IO2
Menge 25 g
Synonym 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1I
IUPAC-Name 2-(2-Iodphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
Formelmasse 261.9491