Learn More
2-Jodphenylessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348146 5 g 5 Gramm
11338146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15116.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18698-96-9 | Molecular Formula: C8H7IO2 | Molecular Weight: 262.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18698-96-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00046546
InChI-Schlüssel IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC-Name 2-(2-Iodphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenylacetic acid
Schmelzpunkt 115°C to 117°C
Menge 5 g
Beilstein 2086800
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) ≥98%