Learn More
2-Iodphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393136 1 g 1 Gramm
11303146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11012.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98041-44-2 | Molecular Formula: C7H4INS | Molecular Weight: 261.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Iodophenylisothiocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese und in Pharmazeutika.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Polyethylen, Polyester, Alkoholen, Basen, Aminen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98041-44-2
Summenformel C7H4INS
Molekulargewicht (g/mol) 261.08
MDL-Nummer MFCD00041057
InChI-Schlüssel ODOTYLQYSDVPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenyl isothiocyanate, 2-iodophenylisothiocyanate, o-iodophenyl isothiocyanate, 1-iodo-2-isothiocyanato-benzene, #, benzene,1-iodo-2-isothiocyanato, 1-iodanyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 145310
IUPAC-Name 1-Iod-2-isothiocyanatobenzol
SMILES IC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2716369
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) 97%