Learn More
2-Iodheptafluorpropan, TRC
Artikelnummer. 30402778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402778 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI81960025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoheptafluoropropane
CAS 677-69-0
Summenformel C3F7I
Menge 25 g
Synonym 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-Iodoperfluoropropane, Bis(trifluoromethyl)fluoroiodomethane, Fluoro(iodo)bis(trifluoromethyl)methane, Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Isoheptafluoropropyliodide, Perfluoro-2-iodopropane, Perfluoroisopropyl iodide
InChI-Formel InChI=1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
SMILES FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
Molekulargewicht (g/mol) 295.93
Formelmasse 295.8933