Learn More
2-Iodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499037
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
513-48-4
C4H9I
184.02
MFCD00001072
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
10559
2-Iodobutan
CCC(C)I
513-48-4
C4H9I
184.02
MFCD00001072
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
10559
2-Iodobutan
CCC(C)I
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als organische Lösungsmittelsynthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodobutane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -104°C
Dichte 1.597
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH3CH2CHICH3
Brechungsindex 1.4991
Menge 250 g
UN-Nummer UN2390
Beilstein 1718777
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,1574
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 99%