Learn More
2-Iodbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397076
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397076 1 g 1 Gramm
11307086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06990.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280.108 g/mol
2-Iodobiphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodobiphenyl wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-51-1
Summenformel C12H9I
Molekulargewicht (g/mol) 280.108
MDL-Nummer MFCD00039396
InChI-Schlüssel QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
PubChem CID 75025
IUPAC-Name 1-Iod-2-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobiphenyl
Dichte 1.59
Siedepunkt 300°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.661
Menge 1 g
Beilstein 2206820
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 280.11
Reinheit (%) 98%