Learn More
2-Iodbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021283
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11450054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13558.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 609-67-6 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Iodbenzoylchlorid wurde bei der Palladium-katalysierten Synthese von durch die funktionale Gruppe Carbomethoxy-induzierter Isoindolin-1-onen bei der Herstellung von Ausgangsstoffen verwendet, die für die Synthese neuartiger zyklischer Derivate von fünfwertigem Jod, Benziodazol-oxiden, erforderlich sind.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-67-6
Summenformel C7H4ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 266.462
MDL-Nummer MFCD00001040
InChI-Schlüssel MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69112
IUPAC-Name 2-Iodbenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 27°C to 32°C
Siedepunkt 105°C to 106°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2042672
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 266.47
Reinheit (%) 98%