Learn More
2-Iodbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30396058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396058 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6895701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Summenformel C7H4IN
Menge 1 g
Synonym 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Ic1ccccc1C#N
IUPAC-Name 2-Iodbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 229.02
Formelmasse 228.9388