Learn More
2-Iodobenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10754164 1 g Glasflasche 1 Gramm
10320424 5 g Glasflasche 5 Gramm
10550744 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391800010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4387-36-4 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4387-36-4
Molekulargewicht (g/mol) 229.02
MDL-Nummer MFCD00079761
InChI-Schlüssel JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyano-2-iodobenzene, benzonitrile, 2-iodo, o-iodobenzonitrile, 2-iodobenzenecarbonitrile, iodobenzonitrile, 2-cyanoiodobenzene, pubchem3932, acmc-209jvq, 2-iodobenzonitrile, ksc235m8d
PubChem CID 2759358
IUPAC-Name 2-Iodbenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzonitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4IN
Strukturformel IC6H4CN
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 229.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.