Learn More
2-Iodbenzoesäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493204 100 g 100 Gramm
11483204 25 g 25 Gramm
11403214 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10563.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für den Nachweis von Sulfhydrylgruppen in Proteinen. 2-Iodobenzoesäure wirkt als Vorstufe bei der Herstellung von 2-Iodoxybenzoesäure (IBX) und Dess-Martin Periodinan, die als Oxidationsmittel in der synthetischen Chemie Anwendung findet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-67-5
Summenformel C7H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.019
MDL-Nummer MFCD00002419
InChI-Schlüssel CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC-Name 2-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Dichte 2.25
Menge 100 g
Beilstein 1861406
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5030
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Formelmasse 248.02
Reinheit (%) ≥98%