Learn More
2-Iodanisol, TRC
Artikelnummer. 30406838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406838 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI686855100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoanisole
CAS 529-28-2
Summenformel C7H7IO
Menge 100 g
Synonym 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccccc1I
IUPAC-Name 1-iod-2-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 234.03
Formelmasse 233.9542