Learn More
2-Iodoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10640463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10640463 5 g Glasflasche 5 Gramm
10637592 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 249680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-28-2
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
MDL-Nummer MFCD00001039
InChI-Schlüssel DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
IUPAC-Name 1-iod-2-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoanisole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7900g/mL
Siedepunkt 238°C to 240°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4OCH3
Brechungsindex 1.6210 to 1.623
Menge 5 g
Merck Index 15, 5071
Relative Dichte 1.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.