Learn More
2-Iodanilin, TRC
Artikelnummer. 30393113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393113 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6938351G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoaniline
CAS 615-43-0
Summenformel C6H6IN
Menge 1 g
Synonym 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccccc1I
IUPAC-Name 2-Iodanilin
Molekulargewicht (g/mol) 219.02
Formelmasse 218.9545