Learn More
2-Iodoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30012354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012354 25 g 25 Gramm
30007345 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI68550525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-48-9
Summenformel C2H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 184.96
Synonym 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
IUPAC-Name 2-Iodacetamid
SMILES NC(=O)CI
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Iodoacetamide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formelmasse 184.9338
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.