Learn More
2-Iodoacetamid, 98 %, stab. mit ca.5-8 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487736 100 g 100 Gramm
11467736 5 g 5 Gramm
11477736 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14715.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.964 g/mol
Alkylating agent used in peptide mapping because it covalently binds with the thiols in cysteine to prevent disulfide bond formation2-Iodoacetamide is used as an electrophile for covalent modification of nucleophilic residues on proteins such as cysteine, methionine and histidine. It is used to bind with thiol group of cysteine, thereby it protects the formation disulfide bonds. It is involved as an inhibitor of deubiquitinase enzymes (DUBs). Further, it acts as an alkylating sulfhydryl reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Alkylierungsmittel, das beim Peptid-Mapping verwendet wird, weil es kovalent an die Thiole in Cystein bindet, um die Bildung von Disulfid-Bindungen 2-Iodacetamid zu verhindern, wird als Elektrophil für die kovalente Modifikation von nukleophilen Rückständen auf Proteinen wie Cystein, Methionin und Histidin verwendet. Wird zur Bindung mit der Thiolgruppe von Cystein verwendet, wodurch es die Formationsdisulfid-Bindungen schützt. Ist als Inhibitor von Deubiquitinierenden Enzymen (DUB) beteiligt. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Sulfhydrylreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid und Ethanol. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-48-9
Summenformel C2H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 184.964
MDL-Nummer MFCD00008028
InChI-Schlüssel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-Name 2-Iodacetamid
SMILES C(C(=O)N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoacetamide
Namenshinweis stabilized with ≈5 to 8% water
Schmelzpunkt 92°C to 95°C (dried)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with ca 5% water
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1739080
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 184.96
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide