Learn More
2-Iodoacetamid, 98 %, stab. mit ca.5-8 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Alkylating agent used in peptide mapping because it covalently binds with the thiols in cysteine to prevent disulfide bond formation2-Iodoacetamide is used as an electrophile for covalent modification of nucleophilic residues on proteins such as cysteine, methionine and histidine. It is used to bind with thiol group of cysteine, thereby it protects the formation disulfide bonds. It is involved as an inhibitor of deubiquitinase enzymes (DUBs). Further, it acts as an alkylating sulfhydryl reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Alkylierungsmittel, das beim Peptid-Mapping verwendet wird, weil es kovalent an die Thiole in Cystein bindet, um die Bildung von Disulfid-Bindungen 2-Iodacetamid zu verhindern, wird als Elektrophil für die kovalente Modifikation von nukleophilen Rückständen auf Proteinen wie Cystein, Methionin und Histidin verwendet. Wird zur Bindung mit der Thiolgruppe von Cystein verwendet, wodurch es die Formationsdisulfid-Bindungen schützt. Ist als Inhibitor von Deubiquitinierenden Enzymen (DUB) beteiligt. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Sulfhydrylreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid und Ethanol. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Iodoacetamide |
| Namenshinweis | stabilized with ≈5 to 8% water |
| Schmelzpunkt | 92°C to 95°(dried) |
| Prozentgehaltsbereich | 98%, stabilized with ca 5% water |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1739080 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol. |
| Formelmasse | 184.96 |
| Show More |