Learn More
2-Iodo-p-xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Iodo-p-xylene |
| Dichte | 1.617 |
| Siedepunkt | 229°C to 230°C |
| Menge | 50 g |
| Brechungsindex | 1.598 |
| Beilstein | 1905728 |
| Formelmasse | 232.07 |
| Reinheit (%) | ≥98% |