missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iod-5-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7044698
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5326-38-5
C7H6INO2
263.03
MFCD00051517
ARJHCXYRCLMLQN-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-5-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-2-methyl-4-nitro, 1-iodo-2-methyl-4-nitro-benzene, acmc-1amrp, 2-jod-5-nitro-1-methylbenzol, benzene,1-iodo-2-methyl-4-nitro
79225
1-iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
CC1=CC(=CC=C1I)[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5326-38-5
C7H6INO2
263.03
MFCD00051517
ARJHCXYRCLMLQN-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-5-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-2-methyl-4-nitro, 1-iodo-2-methyl-4-nitro-benzene, acmc-1amrp, 2-jod-5-nitro-1-methylbenzol, benzene,1-iodo-2-methyl-4-nitro
79225
1-iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
CC1=CC(=CC=C1I)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-nitrotoluene
Schmelzpunkt 99°C to 104°C
Menge 5 g
Beilstein 2438587
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'