Learn More
2-Iod-5-Nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406190 1 g 1 Gramm
11416190 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27103.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 28080-54-8 | C5H3IN2O2 | 249.995 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28080-54-8
Summenformel C5H3IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 249.995
MDL-Nummer MFCD05863241
InChI-Schlüssel SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819492
IUPAC-Name 2-Iod-5-Nitropyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Formelmasse 249.98
Reinheit (%) 97%