Learn More
2-Iodo-5-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956841 1 g 1 Gramm
11966841 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439270010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16494-36-3
Summenformel C5H5IS
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
MDL-Nummer MFCD00022492
InChI-Schlüssel NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
PubChem CID 140096
IUPAC-Name 2-Iod-5-Methylthiophen
SMILES CC1=CC=C(I)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-methylthiophene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -25°C to 28°C
Farbe Orange-Rot bis Gelb
Dichte 1.8520g/mL
Siedepunkt 81°C to 83°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.852
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.