Learn More
2-Iod-4,6-dimethylanilin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498367 1 g 1 Gramm
15408377 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51875.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4102-54-9 | Molecular Formula: C8H10IN | Molecular Weight: 247.079 g/mol
Wird bei der Synthese von Benzothiazolen durch kupferkatalysierte Ein-Topf-Dreikomponenten-Reaktionen mit Verwendung von Natriumhydrosulfid als Schwefel-Ersatz eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Benzothiazolen durch kupferkatalysierte Ein-Topf-Dreikomponenten-Reaktionen mit Verwendung von Natriumhydrosulfid als Schwefel-Ersatz eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4102-54-9
Summenformel C8H10IN
Molekulargewicht (g/mol) 247.079
MDL-Nummer MFCD07779005
InChI-Schlüssel ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
PubChem CID 14040290
IUPAC-Name 2-Iod-4,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Schmelzpunkt 64°C to 65°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 247.08
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
RUO– Nur für Forschungszwecke