Learn More
2-Iod-3-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426890 5 g 5 Gramm
11416890 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20047.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22282-58-2
Summenformel C6H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 219.03
MDL-Nummer MFCD04039350
InChI-Schlüssel PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 339045
IUPAC-Name 2-Iod-3-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=CN=C1I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-3-methylpyridine
Siedepunkt 80°C (0.3 mmHg)
Brechungsindex 1.625
Menge 5 g
Beilstein 5328169
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Formelmasse 219.03
Reinheit (%) 97%