Learn More
2-Iod-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379885
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11379885
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19876.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108078-14-4
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00079764
InChI-Schlüssel PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
IUPAC-Name 2-Iod-3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 1 g
Beilstein 2439521
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%