Learn More
2-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10604842
Marke: Thermo Scientific Acros 164110100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-13-4
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00003792
InChI-Schlüssel UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC-Name 1,3-Dihydroinden-2-on
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Indanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 57.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 07, 363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver