Learn More
2-Iminothiolanhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30390554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390554 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI450000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H7 N S . Cl H
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
IUPAC-Name Thiolan-2-Imin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 137.63
Formelmasse 137.0066
Reinheit (%) >95