Learn More
2-Iminothiolanhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408768 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI45000010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H7 N S . Cl H
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
IUPAC-Name Thiolan-2-Imin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 137.63
Formelmasse 137.0066
Reinheit (%) >95